重要文件
09329
Sigma-Aldrich
(3-氨丙基)三(三甲硅烷氧基)硅烷
technical, ≥95% (GC)
同義詞:
3-[三(三甲基硅氧烷基)硅烷基]丙胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H35NO3Si4
CAS號碼:
分子量::
353.75
Beilstein:
1957490
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical
品質等級
化驗
≥95% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.413 (lit.)
密度
0.891 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)O[Si](CCCN)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H35NO3Si4/c1-17(2,3)14-20(12-10-11-13,15-18(4,5)6)16-19(7,8)9/h10-13H2,1-9H3
InChI 密鑰
KCJAIHQXOQUWTI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)