重要文件
08950
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-硝基吡啶
technical, ≥95.0% (NT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5N3O2
CAS號碼:
分子量::
139.11
Beilstein:
120353
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical
化驗
≥95.0% (NT)
mp
186-188 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
InChI 密鑰
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
435.2 °F
閃點(°C)
224 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Danila V Zimenkov et al.
Journal of clinical microbiology, 53(4), 1103-1114 (2015-01-23)
In addition to the obligatory pathogenic species of the Mycobacterium tuberculosis complex and Mycobacterium leprae, the genus Mycobacterium also includes conditionally pathogenic species that in rare cases can lead to the development of nontuberculous mycobacterial diseases. Because tuberculosis and mycobacteriosis