重要文件
02430
Sigma-Aldrich
乙基磺酸 钠盐 一水合物
≥98.0% (T)
同義詞:
乙烷磺酸钠 一水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2SO3Na·H2O
CAS號碼:
分子量::
150.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
anionic
化驗
≥98.0% (T)
mp
248-256 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Krzysztof M Bernadzki et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 13, 104-104 (2020-06-27)
The neuromuscular junctions (NMJs) connect muscle fibers with motor neurons and enable the coordinated contraction of skeletal muscles. The dystrophin-associated glycoprotein complex (DGC) is an essential component of the postsynaptic machinery of the NMJ and is important for the maintenance
Haichao Wei et al.
Cell reports, 34(5), 108721-108721 (2021-02-04)
Spinal cord injury (SCI) is one of the most devastating neural injuries without effective therapeutic solutions. Astrocytes are the predominant component of the scar. Understanding the complex contributions of reactive astrocytes to SCI pathophysiologies is fundamentally important for developing therapeutic