重要文件
08416
Sigma-Aldrich
(S)-4-苄基噁唑烷-2-硫酮
≥97.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H11NOS
CAS號碼:
分子量::
193.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0%
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
mp
63-67 °C
官能基
phenyl
SMILES 字串
S=C1N[C@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NOS/c13-10-11-9(7-12-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,13)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
WJSUXYCBZFLXIK-VIFPVBQESA-N
應用
具有高度选择性和有效性的手性助剂[1],与二异丁基氢化铝发生还原裂解反应可直接还原为相应的醛和手性助剂。[2]
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M T Crimmins et al.
Organic letters, 2(6), 775-777 (2001-02-07)
[formula: see text] Asymmetric aldol additions using chlorotitanium enolates of thiazolidinethione propionates proceed with high diastereoselectivity for the "Evans" or "non-Evans" syn product depending on the nature and amount of the base used. With (-)-sparteine as the base, selectivities of
Velazquez. F.; Olivo, H. F.
Current Organic Chemistry, 6, 303-303 (2002)