Key Documents
06837
SAFC
苯甲脒 盐酸盐 水合物
同義詞:
盐酸苄脒, 苄脒 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C(=NH)NH2 · HCl · xH2O
CAS號碼:
分子量::
156.61 (anhydrous basis)
Beilstein:
3594959
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder or crystals
濃度
98.0-102.0 % (w/w) (anhydrous basis, AT)
98.0-102.0 % (w/w) (anhydrous basis, NT)
雜質
≤20 mg/kg heavy metals
≤3000 mg/kg residual solvent (methanol) (GLC-HS)
≤5000 mg/kg residual solvents (2-propanol, acetone) (GLC-HS) (each)
8-19% water
mp
86-88 °C (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].[H]O[H].NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H,(H3,8,9);1H;1H2
InChI 密鑰
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
盐酸苯甲脒为胰蛋白酶、胰蛋白样酶以及丝氨酸蛋白酶的可逆抑制剂。 采用大约 1mM 的浓度可抑制常用蛋白酶。要抑制来自酵母的蛋白酶,所用浓度范围为 0.5 至 4.0mM,并且通常它可与胃蛋白酶抑制剂互换。
除了可用作胰蛋白酶的强效竞争性抑制剂外,盐酸苯甲脒还可作为凝血酶和纤溶酶的强效竞争性抑制剂。而且还发现盐酸苯甲脒在阻止人血浆中的胰高血糖素降解方面与抑肽酶效果相当。
肽酶抑制剂。
準備報告
盐酸苯甲脒可溶于水和乙醇。 在水中进行浓度测试,50mg/ml 时加热可得到澄清溶液。盐酸苯甲脒易于氧化。建议每次使用前在脱气水中配制新鲜溶液。然而,储存在惰性气体中以排除空气的冷冻等分溶液,短时间内可保持稳定。用于评估冷冻溶液保质期的信息不足。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Valeriy V Pak et al.
Cell metabolism, 31(3), 642-653 (2020-03-05)
Hydrogen peroxide (H2O2) is a key redox intermediate generated within cells. Existing probes for H2O2 have not solved the problem of detection of the ultra-low concentrations of the oxidant: these reporters are not sensitive enough, or pH-dependent, or insufficiently bright