文件
06457
Supelco
Amberlite IRA910 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh, strongly basic
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA910, chloride form, strongly basic
形狀
beads
參數
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
濕度
54-61%
技術
LPLC: suitable
損耗
~55% loss on drying
基質
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
基質活性組
dimethylethanolamine functional group
粒徑
530-800 μm
工作pH值
0-14
容量
1.0 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
强碱性(II 型)阴离子交换树脂,用于水质调节和去离子化,除硫酸和脱色等。II 型基质相比 I 型基质来说,再生效率得到了改善。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)