assay
≥85% (HPLC)
form
solution
mol wt
(Mr = 1106.7 (DIG-11-UTP-Li4))
packaging
pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
利用ATP、GTP、CTP、UTP和地高辛-11-UTP和相应的RNA聚合酶可分别对具有T7、SP6或T3启动子的线性模板DNA进行 体外 转录。随后,可以用抗地高辛-AP(碱性磷酸酶)Fab片段抗体、地高辛核酸检测试剂盒或地高辛核酸发光检测试剂盒检测标记的RNA。
Analysis Note
典型分析:85% DIG-11-UTP (HPLC,峰面积%)
使用DIG RNA标记试剂盒进行功能测试。
化学式:C43H61N4O22P3Li4
使用DIG RNA标记试剂盒进行功能测试。
化学式:C43H61N4O22P3Li4
Other Notes
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
存儲類別/等級
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects