成份
agar, 15.0 g/L
beef extract, 5.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 17.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
oxgall, 10.0 g/L
proteose peptone, 3.0 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbe id | specific enzyme detection: suitable
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
一般說明
應用
準備報告
腳註
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
客戶也查看了
文章
链球菌 — 检测、鉴定、分化和培养技术概述
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques