重要文件
05846
Supelco
异硬脂醇
analytical standard
同義詞:
4,4-[[6-[[4-[[((1,1-二甲基乙基)氨基]羰基]苯基]氨基] -1,3,5-三嗪-2,4-二基]二亚氨基]双苯甲酸1,1′-双(2-乙基己基)酯, 4,6-双[4-(2-乙基己基氧羰基)苯胺基] -2- [4-(叔丁基氨基羰基)苯胺基] -1,3,5-三嗪, 二乙基己基丁酰胺三氮唑, 双(2-乙基己基) 4,4‘-[(6-{[4-(-丁基氨基甲酰基)苯基]氨基} -1,3,5-三嗪-2,4-二基)二亚氨基]二苯甲酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C44H59N7O5
CAS號碼:
分子量::
765.98
Beilstein:
11322517
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)NC(C)(C)C)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C44H59N7O5/c1-8-12-14-30(10-3)28-55-39(53)33-18-24-36(25-19-33)46-42-48-41(45-35-22-16-32(17-23-35)38(52)51-44(5,6)7)49-43(50-42)47-37-26-20-34(21-27-37)40(54)56-29-31(11-4)15-13-9-2/h16-27,30-31H,8-15,28-29H2,1-7H3,(H,51,52)(H3,45,46,47,48,49,50)
InChI 密鑰
OSCJHTSDLYVCQC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Iscotrizinol是一种已被批准用于防晒霜的有机化学紫外线(UV)过滤器,用于吸收UVB和某些UVA辐射。[1][2]
應用
Iscotrizinol可作为参考标准品,通过液相色谱/串联质谱法(LC-MS/MS)对海洋沉积物中的分析物进行测定。[3]
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sunscreen use: controversies, challenges and regulatory aspects
Loden M, et al.
British Journal of Dermatology, 165(2), 255-262 (2011)
Environmental occurrence and distribution of organic UV stabilizers and UV filters in the sediment of Chinese Bohai and Yellow Seas
Apel C, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 235, 85-94 (2018)
Trade-offs in ecosystem impacts from nanomaterial versus organic chemical ultraviolet filters in sunscreens
Hanigan D, et al.
Water Research, 139, 281-290 (2018)