04660585
同義詞:
(1R,4S)-对-薄荷烷-3-酮, (2S,5R)-2-异丙基-5-甲基环己酮
1 of 10
Supelco
63677
(−)-薄荷酮
PHL82241
63675
(+)-薄荷酮
Sigma-Aldrich
218235
C80857
反式肉桂酸
W266720
L-Menthone
P0799
微毛细管,已校准
29210
桉树脑
34098
草蒿脑
ZRB2383
抗-GFAP抗体,克隆2E8,ZooMAb®兔单克隆抗体
primary reference standard
0.5 mmHg ( 20 °C)
limited shelf life, expiry date on the label
HWI
n20/D 1.45 (lit.)
207-210 °C (lit.)
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
food and beverages
−20°C
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Phytochemical Standards
Reference Materials
Warning
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
10 - Combustible liquids
WGK 1
165.2 °F
74 °C
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 7
59770
(-)-异苏木醇
82569
(+)-蒲勒酮
03900590
4-萜烯醇
20506
(±)-樟脑
224464
D-薄荷醇
223190
γ-松油烯
62118
(R)-(+)-柠檬烯