重要文件
03773
Sigma-Aldrich
聚合物键合型乙二醇
extent of labeling: ~2.8 mmol/g diol loading
同義詞:
聚合物负载的二醇, 聚合物键合型 3-苄基硫代-1,2-丙二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
標籤範圍
~2.8 mmol/g diol loading
基質
crosslinked with 2% DVB
粒徑
200-400 mesh
其他說明
用于醛类化合物和酮类化合物的聚合物负载保护基团试剂[1]
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
P. Hodge et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2319-2319 (1983)