文件
793825
Sigma-Aldrich
Methyl chloroformate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 85% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cl13COOCH3
分子量::
95.49
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
85% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[13C](OC)Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c1-5-2(3)4/h1H3/i2+1
InChI 密鑰
XMJHPCRAQCTCFT-VQEHIDDOSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup