重要文件
03674
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homoarg(Tos)-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Nβ-Boc-Nω-对甲苯磺酰基-L-β-高精氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H30N4O6S
CAS號碼:
分子量::
442.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
crystalline
顏色
light yellow
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H30N4O6S/c1-13-7-9-15(10-8-13)30(27,28)23-17(20)21-11-5-6-14(12-16(24)25)22-18(26)29-19(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11-12H2,1-4H3,(H,22,26)(H,24,25)(H3,20,21,23)/t14-/m0/s1
InChI 密鑰
RYHLUZMBVLFVPG-AWEZNQCLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)