重要文件
03669
Sigma-Aldrich
L-β-高异亮氨酸 盐酸盐
≥98.0%
同義詞:
(3R,4S)-3-氨基-4-甲基己酸 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H15NO2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
181.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-5(2)6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t5-,6+;/m0./s1
InChI 密鑰
RWKVKXFASXUCRV-RIHPBJNCSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)