重要文件
04069
Sigma-Aldrich
Fmoc-GABA-OH
≥97.0% (HPLC)
同義詞:
4-(芴甲氧羰基氨基)丁酸, Fmoc-GABA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H19NO4
CAS號碼:
分子量::
325.36
Beilstein:
7491485
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
顏色
colorless to white
mp
168-174 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C19H19NO4/c21-18(22)10-5-11-20-19(23)24-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,20,23)(H,21,22)
InChI 密鑰
ACUIFAAXWDLLTR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)