重要文件
03225
Sigma-Aldrich
五甲基哌啶醇
≥99.0% (GC)
同義詞:
4-羟基-1,2,2,6,6-五甲基哌啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H21NO
CAS號碼:
分子量::
171.28
Beilstein:
1498
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
雜質
≤1% water
mp
72-76 °C
SMILES 字串
CN1C(C)(C)CC(O)CC1(C)C
InChI
1S/C10H21NO/c1-9(2)6-8(12)7-10(3,4)11(9)5/h8,12H,6-7H2,1-5H3
InChI 密鑰
NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
Synthesis of photostable blue emitting naphthalimides
Synthesis of blue fluorescent naphthalimide pH chemosensors
Synthesis of crowded piperidines with intramolecularly hydrogen-bonded nitrogen
Synthesis of spiropyrans and spirooxazines
Amine photoredox reactions
其他說明
引入大位阻胺的结构单元[1][2]
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
244.4 °F
閃點(°C)
118 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
R. Mani et al.
J. Macromol. Sci. Chem., A33, 1217-1217 (1996)
S.M. Desai et al.
Macromolecular Symposia, 169, 121-121 (2001)