蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽壓力
3.4 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
自燃溫度
788 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.451
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI 密鑰
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
文章
醛醇缩合反应是 Charles Wurtz 提出的一种有机反应,他于 1872 年首次从乙醛染料中制备出了β-羟基醛。
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.