01977
1 of 10
Supelco
1.05554
TLC铝板,硅胶60 F₂₅₄
Millipore
1.07734
硅胶 60 (0.063-0.200 mm)
SLCRX13
Millex™亲水PTFE针式过滤器
1.05715
TLC 板, 硅胶 60 F₂₅₄
1.05721
TLC板,硅胶60
SLLGX13
717185
硅胶
01870
薄层层析板上的硅胶 60 ADAMANT™
1.07730
硅胶60 GF254
1.05628
HPTLC板,硅胶60 F₂₅₄
with fluorescent indicator 254 nm
100
fluorescent indicator
thin layer chromatography (TLC): suitable
250 μm ± 30 μm
2.5 cm × 7.5 cm
7.0-11.0 μm
60 Å medium pore diameter
O=[Si]=O
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 1
Z293032
含F254指示剂TLC板