重要文件
00960590
Isorhamnetin-3-O-β-D-glucotrioside
primary reference standard
同義詞:
Isorhamnetin-3-O-β-D glucopyranosyl-(1→2)-β-D glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H42O22
分子量::
802.68
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
SMILES 字串
OC1=C2C(OC(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)=C(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C34H42O22/c1-49-14-4-10(2-3-12(14)38)29-30(23(43)19-13(39)5-11(37)6-15(19)51-29)55-33-28(48)25(45)22(42)18(54-33)9-50-34-31(26(46)21(41)17(8-36)53-34)56-32-27(47)24(44)20(40)16(7-35)52-32/h2-6,16-18,20-22,24-28,31-42,44-48H,7-9H2,1H3/t16-,17-,18-,20-,2
InChI 密鑰
BESHEOOTXKOFDD-LIILCWDDSA-N
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
應用
草药产品分析的标准品。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)