重要文件
24-2740
Sigma-Aldrich
五氯化磷
CP
同義詞:
氯化磷(V)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
PCl5
CAS號碼:
分子量::
208.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
CP
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH值
1 (5 g/L)
SMILES 字串
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
InChI 密鑰
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
安全危害
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Xinlin Du et al.
Analytical biochemistry, 372(2), 213-221 (2007-10-30)
A method to determine 18 O kinetic isotope effects (KIEs) in the hydrolysis of GTP that is generally applicable to reactions involving other nucleotide triphosphates is described. Internal competition, where the substrate of the reaction is a mixture of 18