重要文件
03-2680
Sigma-Aldrich
硝酸铋(III) 溶液
1 mg/mL Bi, suitable for atomic absorption spectrometry
同義詞:
Bismuth(III) nitrate solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
存貨情形
available only in Japan
濃度
1 mg/mL Bi
適合性
suitable for atomic absorption spectrometry
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI 密鑰
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)