重要文件
03-0790
Sigma-Aldrich
苯扎氯铵
SAJ first grade, 95-105%
同義詞:
烷基二甲基苄基氯化铵, 烷基苄基二甲基氯化铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
CAS號碼:
Beilstein:
4062599
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
SAJ first grade
化驗
95-105%
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
應用
microbiology
SMILES 字串
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)