重要文件
11164368001
Roche
N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷酶对照品(NAG 对照品)
from beef kidney
同義詞:
NAG 对照
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
bovine kidney
品質等級
形狀
lyophilized
比活性
~9 mU/mL
包裝
pkg of 3 × 1 mL
製造商/商標名
Roche
技術
activity assay: suitable
顏色
white to light yellow
溶解度
water: soluble
適合性
suitable for enzyme test
UniProt登錄號
應用
life science and biopharma
儲存溫度
2-8°C
一般說明
借助测定试剂盒 N-乙酰基-β 测定尿液研究样本中 NAG 活性的对照溶液——D-氨基葡萄糖苷酶。
應用
在生命科学研究应用中借助 N-乙酰-β 测定尿液中 NAG 活性的额外质控液——自动分析仪上的 D-氨基葡萄糖苷酶 (NAG)。
單位定義
NAG 对照的活性约为每毫升牛肉肾中的ca.9 mU N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷酶。确切值参见标签上的数据。
準備報告
工作溶液: 标准溶液
  • 的制备用 1 mL 双联管溶解 1 瓶内容物。加水,密闭瓶子,等待 5 min。
  • 轻轻涡旋完全溶解内容物。
    注意: 避免起泡!该溶液在 2 ~ 8℃ 避光条件下可稳定保存至少 1 个月。
重構
标准品溶液
  • 的制备用 1 mL 双联管溶解 1 瓶内容物。加水,密闭瓶子,等待 5 min。
  • 轻轻涡旋完全溶解内容物。
    注意: 避免起泡!该溶液在 2 ~ 8℃ 避光条件下可稳定储存至少 1 个月。
儲存和穩定性
避光保存。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)