一般說明
用50 μg纯化的质粒测试质粒回收率。回收率>90%且超螺旋形式超过80%。通过从DH5a细胞中分离pBS对质粒DNA的产量进行了测定。从30ml A600密度为在3和6之间的培养物中获得了>85 μg的质粒DNA。
(通过检测A260/A280比例得出)纯度为1.8 + 0.2。
没有检测到RNA。
已经根据目前的质量控制过程测试了试剂盒组分中没有核酸酶。
(通过检测A260/A280比例得出)纯度为1.8 + 0.2。
没有检测到RNA。
已经根据目前的质量控制过程测试了试剂盒组分中没有核酸酶。
應用
Genopure质粒中抽试剂盒可从细菌培养液中制备中量级的转染级质粒DNA(最高100 μg质粒)。分离的质粒适用于绝大多数分子生物学应用:
- 转染
- Southern blotting
- 测序
- PCR
- 限制性分析
- 克隆
特點和優勢
Genopure质粒中抽试剂盒使用了改良的碱性裂解法制备中等量的高纯度质粒DNA。
- 使用即用型试剂,节省时间。
- 可纯化所有大小和类型的质粒,
- 可并行处理多个样本
- 无需使用有害的有机化合物
- 所得质粒DNA的纯度高于
成分
- 悬浮缓冲液
- RNase A
- 裂解缓冲液
- 中和缓冲液
- 平衡缓冲液
- 洗涤缓冲液
- 洗脱缓冲液
- NucleoBond AX 100色谱柱
- 折叠式过滤器(直径150 mm)
- 密封圈
品質
已对使用该试剂盒纯化得到的质粒DNA进行了限制性酶切消化测试;根据实验方案所述方法从转化HB101中分离得到pUC 19。如琼脂糖凝胶分析所示,在+ 37℃下使用1单位Msp I将1μg质粒完全酶解2小时。
用50μg纯化质粒测试质粒回收率。超螺旋形式大于80%时,回收率高于90%。通过从DH5a细胞中分离pBS,确定质粒DNA的产量。从A600密度为3-6的30 ml培养物中,获得超过85μg的质粒DNA。
纯度(利用A260/A280比率进行检测)为1.8±0.2。
利用通过标准方法纯化并通过琼脂糖凝胶电泳检测的3 μg pBS分析RNA污染。结果未检测到RNA。
已经根据当前的质量控制流程,检测发现试剂盒组分不含核酸酶。
用50μg纯化质粒测试质粒回收率。超螺旋形式大于80%时,回收率高于90%。通过从DH5a细胞中分离pBS,确定质粒DNA的产量。从A600密度为3-6的30 ml培养物中,获得超过85μg的质粒DNA。
纯度(利用A260/A280比率进行检测)为1.8±0.2。
利用通过标准方法纯化并通过琼脂糖凝胶电泳检测的3 μg pBS分析RNA污染。结果未检测到RNA。
已经根据当前的质量控制流程,检测发现试剂盒组分不含核酸酶。
準備報告
分离流程基于改良的碱性裂解法,可分为以下步骤:细菌被部分裂解,使质粒DNA透过细胞壁进入上清液。较大的大肠杆菌染色体DNA被困在细胞壁中。通过过滤或离心,除去裂解物中的细胞碎片,并将含有质粒DNA的组分上样到预平衡柱上。由于净化的裂解物溶于低盐缓冲液后再上样到柱上,使得质粒DNA与柱中的大孔阴离子交换材料结合。用高盐洗涤液从柱上洗脱细胞杂质。 最后,从柱上洗脱质粒DNA。将回收的DNA从洗脱液中沉淀出来,以除去盐并浓缩质粒。
分析報告
样品:
含有高拷贝数质粒的大肠杆菌培养物:5至30mL细菌培养物
含有低拷贝数质粒的大肠杆菌培养物:100至100mL细菌培养物
质粒大小:分离流程适用于所有大小的质粒。注意:较大构建体(高达100 kb)的裂解液应通过过滤而不是离心来净化,以避免剪切质粒。
所需时间:60分钟(包括过滤裂解液)
一般产量:
高拷贝数质粒:3至5 μg/mL培养物
低拷贝数质粒:0.2至1 μg/mL培养物
产物纯度:分离的质粒DNA不含其他细菌成分,包括RNA。
含有高拷贝数质粒的大肠杆菌培养物:5至30mL细菌培养物
含有低拷贝数质粒的大肠杆菌培养物:100至100mL细菌培养物
质粒大小:分离流程适用于所有大小的质粒。注意:较大构建体(高达100 kb)的裂解液应通过过滤而不是离心来净化,以避免剪切质粒。
所需时间:60分钟(包括过滤裂解液)
一般产量:
高拷贝数质粒:3至5 μg/mL培养物
低拷贝数质粒:0.2至1 μg/mL培养物
产物纯度:分离的质粒DNA不含其他细菌成分,包括RNA。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
100.4 °F
閃點(°C)
38 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Ghrelin rapidly elevates protein synthesis in vitro by employing the rpS6K-eEF2K-eEF2 signalling axis
Cellular and Molecular Life Sciences, 79 (2022)
Fitness effects of blaCTX-M-15-harbouring F2:A1:B? plasmids on their native Escherichia coli ST131 H30Rx hosts
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 77, 2960-2963 (2022)
A Case of Adaptive Laboratory Evolution (ALE): Biodegradation of Furfural by Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT 5344
Genes, 10, 499-499 (2019)
Frontiers in immunology, 9, 3111-3111 (2019-02-07)
Activation of toll-like receptors (TLRs) plays a pivotal role in the host defense against bacteria and results in the activation of NF-κB-mediated transcription of proinflammatory mediators. Glucocorticoid-induced leucine zipper (GILZ) is an anti-inflammatory mediator, which inhibits NF-κB activity in macrophages.
文章
Ion exchange chromatography is employed by the Genopure Plasmid Midi Kit and the Genopure Plasmid Maxi Kit.