重要文件
10904988001
Roche
m7G(5′)ppp(5′)G
P1-5′-(7-Methyl)-guanosine-P3-5′-guanosine triphosphate
同義詞:
p1-5′-(7-甲基)-鸟苷-p3-5′-鸟苷-三磷酸| 甲基鸟苷-p3-5′-鸟苷三磷酸,p1-5′-7-, 甲基鸟苷-p3-5′-鸟苷三磷酸,p1-5′-7-
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116100
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
lyophilized
分子量
815.3
包裝
pkg of 5 U
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
−20°C
應用
该核苷酸与 SP6 和 T7 RNA 聚合酶启动子系统结合使用,作为体外 RNA 合成的引发剂。
品質
典型分析:90% m7G(5′)ppp(5′)G (from Porg.),1.7% 锂
規格
分子式: C21H28N10O18P3Li2
單位定義
转换因子
A250 单位换算成 mg 的公式为:5 A250 单位 = 0.2347 μM = 0.1914 mg。
外觀
冻干粉
準備報告
工作浓度:T7、T3 或 SP6 RNA 聚合酶的推荐工作浓度为 1 mM。
重構
为获得最佳效果,请以 10 mM 的浓度溶解于水或 TE。
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
瞭解 mRNA 疫苗如何誘發免疫力。閱讀合成 mRNA 如何製備疫苗免疫原和其他生物製藥。尋找合成 mRNA 的試劑。