重要文件
10103241001
Roche
肉碱乙酰转移酶
from pigeon breast muscle
同義詞:
肉毒碱乙酰转移酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
酶委員會編號:
分類程式碼代碼:
12352204
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
pigeon breast
品質等級
形狀
suspension
比活性
~80 units/mg protein (At 25 °C with CoA and acetyl-D,L-carnitine as the substrates.)
包裝
pkg of 1 mL (5 mg)
製造商/商標名
Roche
技術
analytical sample preparation: suitable
顏色
white
最適pH
7.3-8.0
溶解度
water: miscible
NCBI登錄號
UniProt登錄號
應用
life science and biopharma
異物活動
Acetyl-CoA-deacylase 0.01%
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
pigeon ... CRAT(102084317)
一般說明
乙酰辅酶 A:肉碱乙酰基转移酶
肉碱乙酰转移酶是一种线粒体酶,对生物燃料利用至关重要。它存在于线粒体基质和过氧化物酶体中,参与脂肪酸代谢。它有利于乙酰辅酶A和肉毒碱分别转化为乙酰肉碱和辅酶A。这种转化通过输入乙酰基进行线粒体氧化来促进过氧化物酶体β-氧化。[1][2]
品質
污染物:储存缓冲液的乙酰-CoA-脱酰酶离子含量< 0.01%。
外觀
悬浮液,溶剂为2.9M硫酸铵溶液,含50mM磷酸钾,1mM EDTA,pH约7.5
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jiankang Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(4), 1876-1881 (2002-02-21)
We test whether the dysfunction with age of carnitine acetyltransferase (CAT), a key mitochondrial enzyme for fuel utilization, is due to decreased binding affinity for substrate and whether this substrate, fed to old rats, restores CAT activity. The kinetics of
Y Elgersma et al.
The EMBO journal, 14(14), 3472-3479 (1995-07-17)
Carnitine acetyltransferase (CAT) is present in mitochondria and peroxisomes of oleate-grown Saccharomyces cerevisiae. Both proteins are encoded by the same gene, YCAT, which encodes a protein with a mitochondrial targeting signal (MTS) at the N-terminus, and a peroxisomal targeting signal