Merck
全部照片(3)
重要文件
06432379001
Roche
细胞活率成像试剂盒5x96
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.55
暫時無法取得訂價和供貨情況
用途
sufficient for 5 96-well plate(s)
品質等級
包裝
pkg of 1 kit
製造商/商標名
Roche
儲存條件
protect from light
螢光
λex 361 nm; λem 486 nm (nuclei dye)
λex 490 nm; λem 515 nm (viable dye)
λex 535 nm; λem 617 nm (dead dye)
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
一般說明
细胞活力成像试剂盒是使用荧光显微镜和自动成像平台(例如Cellavista系统)测量哺乳动物细胞活力的简单快速方法。对于96孔板进行了优化,同时确定了所选孔的面积的活细胞和死细胞数以及总细胞数。
该试剂盒设计用于5 × 96个反应,用于细胞行为的中高通量分析。
  • 使用细胞核的荧光染色确定总细胞数。
  • 根据膜通透性荧光法测定死亡细胞的百分比。
  • 验证使用活体染料通过荧光染色定量的活细胞标记
應用
细胞定量和细胞活力控制是细胞生物学中非常重要的方法。这既包括生命科学研究,也包括工业应用。简单、准确和快速的“一步法检测”使细胞活力成像试剂盒成为细胞工作流中细胞质量控制的理想工具,特别是对于中高通量应用。
特點和優勢
细胞计数和细胞活力对于细胞工作流程至关重要。罗氏细胞活力成像试剂盒符合以下要求:
  • 一步法检测中无细胞丢失风险:没有固定或清洗步骤。
  • 省时省资源:1 x 96孔微孔板的总检测时间仅为35分钟。
  • 使用Roche′s Cellavista系统使用自动成像和数据评估获得高度可重复的结果。
包裝
1个试剂盒包含3种组分。
準備報告
储存条件(工作液):小瓶3:当在-15至-25℃下储存时,产品在标签上打印的失效日期之前是稳定的。溶液制备后,内容物可以冷冻并解冻至少5次。
儲存和穩定性
储存于-15 - -25℃。(小瓶1和小瓶2可以冷冻和解冻至少5次。溶液制备后,小瓶3可以冷冻和解冻至少5次。)
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
僅套裝組件
產品號碼
描述
  • Nuclei Dye (blue cap) for fluorimetric determination of cell count based on labeling of cell nuclei
  • Dead Dye (red cap) for fluorimetric determination of dead cells based on cell permeability
  • Viable Dye ( green cap) for fluorimetric determination of viable cells based on metabolic activity
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Fengliang Wang et al.
Molecular medicine reports, 16(4), 5441-5449 (2017-08-30)
Previous studies have reported that angelicin exerted antiproliferative effects on several types of tumor cell. However, to the best of our knowledge, the effects of angelicin monotherapy on human liver cancer remain to be investigated. In the present study, the
Lingbo Xu et al.
Molecular medicine reports, 23(6) (2021-04-22)
Our previous study reported that microRNA (miR)‑30a‑5p upregulation under hypoxia postconditioning (HPostC) exert a protective effect on aged H9C2 cells against hypoxia/reoxygenation injury via DNA methyltransferase 3B‑induced DNA hypomethylation at the miR‑30a‑5p gene promoter. This suggests that miR‑30a‑5p may be
Kun Xiao et al.
Gut pathogens, 13(1), 63-63 (2021-10-21)
The liver plays an important role in production and metabolism of homocysteine (Hcy), which has been reported to be involved in liver injury. In our previous work, we confirm that Hcy can induce liver injury by activating endoplasmic reticulum (ER)