重要文件
ZFPACKSP2
Milli-Q
填料可支持2个管
with 2 gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
同義詞:
填料可支持2个管(带2个量器)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with AFS®
運輸包裝
ambient
一般說明
Pack Support(2 管)是一种水纯化配件,带有两个压力表。它为 MILLI-RO 紧凑型水系统提供了不会泄漏的替换滤芯。PrePak 1 预处理柱的安装和操作需要该配件。
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany