重要文件
XX42LSS11
Millipore
Labscale Kits System 115 V
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
AC/DC 輸入
115 V, 60 Hz
製造商/商標名
Labscale
參數
15 mL min. working volume
4-45 °C temperature
5.9 bar max. inlet pressure (85 psi)
5.9 bar max. transmembrane pressure (85 psig)
高度
45.7 cm (18 in.)
長度
21.6 cm (8.5 in.)
寬度
27.9 cm (11 in.)
重量
5.9 kg (13 lb)
法律資訊
LABSCALE is a trademark of EMD Millipore Corporation