重要文件
XX42RES01
Millipore
储液器,500 mL,适用于实验室规模
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Pellicon®
品質等級
高度
25.4 cm (10 in.)
長度
44 cm
寬度
20 cm
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany