製造商/商標名
Scepter
技術
cell counting: suitable
粒徑
6-36 μm
相容性
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
運輸包裝
ambient
一般說明
- 细胞浓度
- 细胞平均大小
- 细胞平均体积
- 大小或体积分布的直方图
Scepter 3.0细胞计数器兼容40uM 和 60uM Scepter 3.0 细胞计数器传感器。该套件(PHCC360KIT)包括一个免费的50-pack 60uM 传感器。
成分
- 1 台Scepter 3.0 自动手持式细胞计数器
- 1 个测试珠瓶
- 1 个充电站
- 50个传感器 (60μM)
其他說明
附屬品
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Data for validated human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
Find answers to frequently asked questions about the Millicell® ERS 3.0, from probe depth adjustment to instrument maintenance and troubleshooting.
條款
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
使用胰蛋白酶 EDTA 傳代和分裂黏附細胞株的細胞培養規程。免費下載 ECACC 手冊。
相關內容
透過直覺式觸控螢幕介面、站立式井內探針及自動資料記錄等人性化強化功能,簡化 TEER 資料擷取與分析。
使用 Millicell® DCI 數位細胞成像儀輕鬆監控您的細胞培養。Millicell® DCI 可自動進行細胞培養測量,從匯合度到細胞數量和形態,讓培養更快速、更一致。
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.