重要文件
WBLUF0020
Millipore
Immobilon Forte Western HRP底物,20 mL
Western blotting, dot/slot blotting
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
共軛
peroxidase conjugate
品質等級
包裝
pkg of 20 mL
製造商/商標名
Immobilon®
技術
dot blot: suitable
western blot: suitable
膜面積
200 cm2 , membrane coverage
檢測方法
chemiluminescent
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
一般說明
预混即用型化学发光HRP检测试剂
應用
用于免疫印迹检测。
蛋白印迹检测,斑点/狭线印迹检测
包裝
1瓶用于200 cm2
品質
试剂已预先调配,以在西方蛋白印迹测定中,用各种抗体达到最佳的检测范围和敏感度。
儲存和穩定性
自发运之日起,在室温下可稳定保存1年含过氧化氢。须在通风良好的环境中使用。
法律資訊
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
討論影響凝膠電泳和 Western 印跡中觀察分子量與計算分子量的因素。