文件
WBAVDCH01
Millipore
Immobilon® 封闭液 - CH(化学发光封闭液)
Chemiluminescent detection kit used for Western blotting, dot/slot blotting
同義詞:
Western blot blocking buffer, blocking buffer
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
共軛
peroxidase conjugate
品質等級
包裝
pkg of 500 mL
製造商/商標名
Immobilon®
技術
western blot: suitable
膜面積
1000 cm2 , membrane coverage
檢測方法
chemiluminescent
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Immobilon® Block降噪试剂是专门为蛋白质印迹应用而设计的。该系列无蛋白即用型缓冲液经过优化,可在使用化学发光,荧光或磷酸酪氨酸检测时降低背景水平。Bløk缓冲液非常适合与Immobilon-P蛋白质印迹膜和SNAP i.d.系统一起使用,并且还与标准的蛋白质印迹技术兼容。
應用
用于免疫印迹检测。
包裝
足够的试剂用于19次迷你印迹(8x7 cm)
品質
为了获得最佳结果,使用Immobilon-P膜进行化学发光(鲁米诺)或目视检测(例如TMB),并使用Immobilon-FL膜进行荧光检测。
儲存和穩定性
在20–25°C条件下可稳定保存2年
法律資訊
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tabetha Sundin et al.
Biochimie, 94(12), 2639-2648 (2012-08-21)
Isoprenoids are recognized for their ability to suppress carcinogenic processes in vivo and in vitro. We previously established that the isoprenoid, perillyl alcohol, acted mechanistically on translation of specific proteins through modulation of mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling. Telomerase-the