重要文件
20-200
Millipore
免疫印迹封闭试剂
20 g Immunoblot Blocking Reagent for Western Blotting.
同義詞:
Western Blot Blocking Reagent
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
應用
在蛋白质印迹中用作封闭剂。
品質
通过蛋白质印迹法进行了常规评估
外觀
添加棕榈酸维生素A和维生素D2的脱脂奶粉,不含防腐剂
儲存和穩定性
在4°C下可保存2年
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Florence Chalier et al.
Toxins, 12(2) (2020-02-09)
In the soft treatment of cancer tumours, consequent downregulation of the malignant tissue angiogenesis constitutes an efficient way to stifle tumour development and metastasis spreading. As angiogenesis requires integrin-promoting endothelial cell adhesion, migration, and vessel tube formation, integrins represent potential