重要文件
UFC8010D
Millipore
Amicon® Ultra-4离心过滤装置,注册用于IVD
同義詞:
超滤离心管,10 kDa 截留分子量,4 mL样品体积
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
NACRES:
NB.24
材料
polyethylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
包裝
pack of 24 ea (UFC801024D)
pack of 8 ea (UFC801008D)
pack of 96 ea (UFC801096D)
製造商/商標名
Amicon® Ultra
技術
centrifugation: suitable (protein concentration and desalting)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
124 mm (4.88 in.)
直徑
17.3 mm
過濾面積
3 cm2
容積
4 mL
孔徑
10 kDa MWCO
相關類別
一般說明
Amicon® Ultra 4 mL超滤离心管经体外诊断使用注册,可浓缩血清、尿液、脑脊液和其他体液样品以备分析。常用于检测尿液本周蛋白以诊断多发性骨髓瘤。还能检测血清中的游离激素(甲状腺激素或睾丸素)。
垂直设计和可用膜表面积实现了快速的样品处理、高样品回收率(稀释起始溶液通常大于 90% )和 80 倍浓缩能力。垂直设计可最大程度减少溶质极化和随后的膜污染,过滤设备中的物理止动装置防止旋转至干燥和潜在的样品损失。
用移液管从过滤设备样品储罐中收集浓缩物,将超滤液收集在随配的离心管中。该设备可以在摇摆斗或固定角转子中旋转。Amicon ®Ultra 15 mL 过滤器采用垂直膜设计和止动装置(deadstop),可在较短的旋转时间内达到最高的回收率。
應用
  • 采用10,000 Dalton分子量截止超滤®膜进行超滤。
  • 含抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品的浓度。
  • 纯化在组织培养提取物或细胞裂解液中发现的大分子成分,并在HPLC分析之前去除蛋白质。
  • 从柱洗脱液稀释或预先纯化的蛋白质的浓度。
  • 脱盐,缓冲液更换和蛋白质透析。
  • 体积排阻和蛋白质分离。
特點和優勢
  • 使用10 kda NMWCO的Ultracel®再生纤维素膜提供大于90%的保留回收率。
  • 垂直膜减少了超快旋转时间(快至5分钟)的浓度极化。
  • 热封膜减少了下游的可提取物。
  • 100% 经过完整性测试,性能可靠。
  • 半透明外壳和体积刻度便于样品监测。
  • 直接移液器进样,省去了回收浓缩液的处理步骤。
  • 80–100X高浓缩系数。
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13