Merck
全部照片(3)
文件
UFC701008
Millipore
Centricon® Plus离心过滤器
MWCO 10 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
同義詞:
Centrifuge concentrator
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
特點
holdup volume 75 μL
製造商/商標名
Amicon® Ultra
Centricon®
參數
15-70 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
121 mm
直徑
6 cm
過濾面積
19 cm2
孔徑
10 kDa MWCO
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
Centricon Plus-70离心式过滤器是一种用于快速处理水性生物溶液的一次性使用装置。它仅与吊篮式转子离心机兼容。
滤器类型:超滤
應用
Centricon Plus-70 离心式过滤器适用于:
  • 色谱柱洗出液的浓缩和除盐
  • 浓缩单克隆抗体
  • 浓缩培养上清液的蛋白或病毒
  • 澄清组织匀浆液和细胞裂解液
  • 缓冲液置换或渗滤
特點和優勢
  • 典型回收率90%
  • 50X至 200X浓缩
  • 低滞留体积
  • 聚丙烯外壳最大程度减少结合
  • 25分钟内可将70 mL 溶液浓缩为 350 μL
  • 完全停止(dead stop)功能防止离心至干
  • 即用型无需组装。
外觀
色码:透明
其他說明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
文章
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
大容量離心過濾裝置是攪拌池超濾裝置的方便替代品,可從大容量溶液中純化蛋白質。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
探索超濾膜在蛋白質樣品製備方面的原理和優點,包括溶劑交換和樣品濃縮。