重要文件
TX1278
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.05% (v/v) trifluoroacetic acid
同義詞:
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, Trifluoroacetic Acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CN
CAS號碼:
分子量::
41.05
Beilstein:
4124158
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116004
酶委員會索引編號:
200-835-2
bp:
81.6 °C/1,013 hPa
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
乙腈 溶液,
蒸汽壓力
97 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
濃度
0.045-0.055 % (v/v) in trifluoroacetic acid
技術
HPLC: suitable
蒸發殘留物
≤5 ppm
顏色
APHA: ≤10
bp
81.6 °C/1,013 hPa
mp
-45.7 °C
轉變溫度
flash point 2 °C
密度
0.782 g/mL at 25 °C
紫外吸收
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
形式
mixture
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
TX1278P-1 is packaged in poly coated glass bottles
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
Assay (trifluoroacetic acid)0.045-0.055% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 210 nm0.005AU maxGradient at 220 nm0.001AU maxGradient at 280 nm0.001AU maxUV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.40AU maxUV Abs. at 230 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.010AU maxUV Abs. at 350 nm0.010AU max
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup