文件
TS-1L-BK
Millipore
抗IgG/C3d抗体,多特异性抗人球蛋白血型鉴定试剂
BIOSCOT Anti-IgG/C3d, Polyspecific Anti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
rabbit
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
BRIC-8, polyclonal
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 L
製造商/商標名
BIOSCOT
濃度
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
7.1-7.3
同型
IgG
IgM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
染料:专利蓝(Patent Blue Violet)染料和柠檬黄染料
含0.1% (w/v)叠氮钠
经0.22μm终端过滤器过滤
保质期:24个月(从过滤日期开始计算)
成品符合欧盟体外诊断指令附录IV(Annex IV of the EU IVD directivev)要求,支持CE注册。
限体外诊断使用
應用
大瓶装
用于直接法和间接法抗人球蛋白试验
法律資訊
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2