重要文件
TANKSDS2UV
Milli-Q
环形紫外线灯组件254 nm
Maintains consistent purity of stored water
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pkg of 1 unit
參數
254 nm (wavelength)
相容性
for use with SDS
一般說明
该水净化附件设计用于SDS 500储罐。储罐中的纯水通过回路分配到多个位置。这种254 nm的紫外线灯限制了细菌在回路中的生长,从而保护了纯水的质量。
應用
该附件可防止分配回路中的细菌增殖和生物膜积聚。
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.