重要文件
TANKASMES
Milli-Q
自动消毒模块(ASM)
For use with RiOs/Elix®/AFS® Essential systems, Prevents bacterial growth and limits the formation of biofilm inside the storage tank
同義詞:
适用于RiOs / Elix® / AFS® Essential Systems的自动消毒模块(ASM)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
AC/DC 輸入
28 V
包裝
pkg of 1 unit
高度 × 寬度 × 直徑
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
相容性
for use with AFS®
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
自动消毒模块(ASM)是一种水系统净化附件,旨在抑制细菌的生长和增殖,防止储水箱内表面生物膜的形成。
ASM设备包括杀菌UV灯(254 nm处的UV光发射)。
与RiOs/Elix®/AFS® Essential水净化系统配合使用。
應用
ASM可防止细菌增殖。它用于高质量纯净水(2/3型)的最佳储存。
特點和優勢
  • 自动的紫外线照射降低细菌水平.
  • 消除或极大地减少了对定期化学消毒的需求。
  • 可以选择水检测功能来防止漏水。
  • 在PE罐顶部安装的ASM连接了水系统,可以管理常规发射的254 nm紫外线。
  • ASM降低了水质随时间退化的风险。
其他說明
使用说明
生物截留:细菌
作用机制:紫外
应用:生化和制药实验室
预期用途:水净化
使用说明:该产品提供暴露在杀菌紫外线灯下的水。请参阅包装中的“用户手册自动消毒模块”章节“ASM安装”。
储存说明:干燥储存
处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13