重要文件
TANKASMUV
Milli-Q
自动消毒模块(ASM)
For use with Large Systems, Inhibits the biofilm build-up inside the SDS-200 and 350-liter storage tanks
同義詞:
自动消毒模块(ASM)大型系统
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC 輸入
120 V, 60 Hz
特點
UV lamp inhibits bacteria growth and biofilm formation on the inner walls of the tank.
包裝
pkg of 1 unit
長度
32 cm (12.6 in.)
相容性
for use with Elix®
for use with RiOs Large
運輸包裝
ambient
一般說明
自动消毒模块(ASM)UV配件的制造旨在最大程度地减少储存期间罐内的细菌生长和生物膜积聚。ASM设备直接安装在SDS-200和350升储罐的顶盖中。
ASM由RiOs或Elix®水净化系统直接操作和控制。无需主电源。
應用
ASM单元支持储存200至350升纯水的基本存储&分配系统(SDS)。
特點和優勢
  • 包含254 nm低压汞蒸气紫外线灯,因其杀菌效果而选择。
  • 设计紧凑,易于安装在SDS储液器顶部。
  • 预编程间隔为10分钟/天的自动紫外线照明,以优化效率。
  • 紫外灯更换警报,实现最佳性能和易于维护。
  • 无需进行常规化学消毒。
  • 在SDS上方额外放置250 mm(9.8英寸),以便安装和更换UV灯。
  • 用于连接RiOs或Elix®系统的电缆长度: 5米(16.4英尺)。
其他說明
使用说明
  • 生物截留:细菌
  • 作用机制:紫外
  • 应用:生化制药实验室
  • 预期用途:水净化
  • 使用说明:该产品提供暴露在杀菌紫外线灯下的水。请参阅包装中的“用户手册自动消毒模块”章节“ASM安装”。
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13