推薦產品
AC/DC 輸入
100 V / 240 V, 50-60 Hz
品質等級
材料
316L stainless steel pump (Pump Head Cover, Bottle Holder, Drain Tray Support)
polyester keys (keypad)
polyphenylsulfone (PPSU) tubing (Tubing guide, Drain Trat Container)
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
製造商/商標名
Steritest®
參數
19.2 kg operating weight
泵高
35. cm , with bottle holder
泵寬
58.8 cm , with accessories
泵體高度
18.5 cm , with display
泵體寬度
23.4 cm
泵體深度
31.3 cm
泵頭高度
8.1 cm
應用
pharmaceutical (Industrial Microbiology)
sterility testing
一般說明
适用于2个介质容器的Steritest® Symbio ISL泵设计独特,适合圆形和椭圆形隔离器切割,可以以多种方式安装。在标准配置中,该泵被集成到隔离器中,采用低集成或高集成度。根据所选择的配置,提供专门设计的集成套件(单独出售)。有两个集成套件,一个为圆形切割和另一个为椭圆形切割设计。然而,由于它的多功能性,它也可以用于层流罩、生物安全柜或洁净室的台式配置。
泵头的自动关闭消除了手套夹伤的风险,确保了液体样品的可靠分裂。设计符合人体工学,可方便灵活地将排水盘和瓶托安放在泵周围,在空间有限的环境中轻松取用。此外,排水盘设计可最大限度减少套筒底部的溅水。泵方便的压力检测系统可以两种模式运行(压力监测和压力调节),降低错误测试结果风险和无菌测试干扰。泵配有一个方便的定时器功能,可进行最精密和可重现的最小体积采样。为了进一步确保测试重现性,并始终遵循预设的测试程序,可通过Steritest® Symbio软件在电脑上创建相应的测试方法。接着测试方法会传送到泵上,并在整个测试流程中一步一步地指导操作人员。
还提供各种可选配件,以改善无菌检测工作流程。
泵头的自动关闭消除了手套夹伤的风险,确保了液体样品的可靠分裂。设计符合人体工学,可方便灵活地将排水盘和瓶托安放在泵周围,在空间有限的环境中轻松取用。此外,排水盘设计可最大限度减少套筒底部的溅水。泵方便的压力检测系统可以两种模式运行(压力监测和压力调节),降低错误测试结果风险和无菌测试干扰。泵配有一个方便的定时器功能,可进行最精密和可重现的最小体积采样。为了进一步确保测试重现性,并始终遵循预设的测试程序,可通过Steritest® Symbio软件在电脑上创建相应的测试方法。接着测试方法会传送到泵上,并在整个测试流程中一步一步地指导操作人员。
还提供各种可选配件,以改善无菌检测工作流程。
應用
Steritest® Symbio ISL泵(2种培养基)适用于隔离器、层流罩、生物安全柜或洁净室内的无菌测试。使用Steritest®系统可以检测的无菌产品包括:装在玻璃瓶、塑料瓶、软袋、安瓿瓶和小针剂瓶中的大、小体积注射液、预灌封注射器、装在安瓿瓶或小针剂瓶中的冻干或其他可溶制品、装在安瓿瓶或小针剂瓶中的抗生素、医疗器械以及难溶粉剂。
特點和優勢
- 易于使用的设计。
- 可靠性。
- 使用安全性。
- 人体工学设计。
- 用户友好。
成分
Steritest® Symbio FLEX泵套件包含:
- 蠕动泵。
- 泵的质检证书。
- 瓶托。
- 排水盘。
- 硅胶排水管。
- 通信集线器。
- 电源线(特定区域)。
- 网络线缆。
- USB闪存盘。
- 3份快速指南。
- 2螺纹阀杆。
- 1平面密封。
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
consumable
產品號碼
描述
訂價
推薦
產品號碼
描述
訂價
附屬品
產品號碼