重要文件
S7150
Sigma-Aldrich
OxyBlot 蛋白质氧化检测试剂盒
The OxyBlot Protein Oxidation Detection Kit provides the reagents to perform the immunoblot detection of carbonyl groups introduced into proteins by oxidative reactions with ozone or oxides of nitrogen or by metal catalyzed oxidation.
同義詞:
OxyBlot assay, Protein oxidation kit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
製造商/商標名
Chemicon®
OxyBlot
技術
western blot: suitable
檢測方法
chemiluminescent
運輸包裝
wet ice
一般說明
在生理和病理过程中,氧自由基和其他活性物质会对蛋白质进行氧化修饰。修饰的结果是,通过位点特异性机制将羰基引入蛋白质侧链。OxyBlot试剂盒提供了简单而灵敏地免疫检测这些羰基的试剂,这是蛋白质氧化状态的标志。
應用
细胞裂解液的制备
1.用冰冷的PBS将培养皿或烧瓶中的贴壁细胞洗涤两次,并排出PBS。用PBS洗涤非贴壁细胞,在台式离心机中800~1000 rpm离心5分钟,使细胞团块。
2.向细胞中加入冰冷的RIPA缓冲液(1 ml/107个细胞/100 mm培养皿/150 cm2烧瓶;0.5 ml/5×106个细胞/60 mm培养皿/75 cm2烧瓶)。
3.用橡胶淀帚或已在冰冷蒸馏水中冷却的塑料细胞刮刀将贴壁细胞从培养皿或烧瓶中刮下。将细胞悬液转移至离心管中。在冷藏室的摇杆或定轨摇床上轻轻摇动混悬液15分钟以裂解细胞。
4.将裂解液在预冷离心机中以14,000 x g离心15分钟。立即将上清转移到新的离心管中,弃去沉淀。
5..在测定蛋白浓度之前将细胞裂解液以至少1:10稀释,因为裂解缓冲液中的洗涤剂对考马斯试剂有干扰。在该步骤中,可将样品分成等分试样,并在-20¡C下保存长达一个月。
TIP:当与大量非贴壁细胞一起工作时,细胞可能没有足够快地冷却以维持所研究蛋白质的活性。在这种情况下,将细胞悬液倒入等质量的2 x PBS和冰的混合物中,然后通过离心收集细胞并如上所述进行裂解。
RIPA裂解缓冲液:
目录编号20-188
http://www.millipore.com/catalogue/item/20-188
还原剂对防止氧化非常重要:
可以使用多种方案制备蛋白质裂解物。大多数标准缓冲液如RIPA和Triton也适用。建议在裂解缓冲液中加入还原剂,以防止细胞裂解后可能发生的蛋白质氧化。含有1-2% 2-巯基乙醇或50 mM DTT的裂解缓冲液足以抑制这种氧化,但对OxyBlot 方案中的衍生化反应没有不利影响。纯化的蛋白质样品也适用于使用OxyBlot 试剂盒进行分析。
有关蛋白提取的一般资料,请查此链接。
http://www.millipore.com/immunodetection/id3/proteinextraction
儲存和穩定性
接收后,将蛋白质标准品(组分90450)储存在-25°至-15°C下。 在2°C至8°C下储存所有其他组分。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Plasma infusions into porcine cerebral white matter induce early edema, oxidative stress, pro-inflammatory cytokine gene expression and DNA fragmentation: implications for white matter injury with increased blood-brain-barrier permeability.
Wagner, Kenneth R, et al.
Current neurovascular research, 2, 149-155 (2005)
Evidence of myofibrillar protein oxidation induced by postischemic reperfusion in isolated rat hearts
Canton, M. et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 286(3), H870-H877 (2004)
N-acetylcysteine increases manganese superoxide dismutase activity in septic rat diaphragms
Barreiro, E. et al.
The European Respiratory Journal, 26(6), 1032-1039 (2005)
Dietary curcumin counteracts the outcome of traumatic brain injury on oxidative stress, synaptic plasticity, and cognition
Wu, A. et al.
Experimental neurology, 197(2), 309-317 (2006)
A transient antioxidant stress response accompanies the onset of disuse atrophy in human skeletal muscle.
Dalla Libera, Luciano, et al.
Journal of Applied Physiology, 107, 549-557 (2009)