文件
AB5605
Sigma-Aldrich
抗4-羟基壬烯醛抗体
serum, Chemicon®
同義詞:
4-HNE
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
goat
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
自由基对膜脂质的过氧化作用是在正常细胞更新和正常衰老过程中发生的一个受控良好的持续过程。 由于暴露于卤代烃,过量的酒精滥用和急性或慢性铁超负荷,还存在与肝损伤相关的自由基生成和脂质过氧化增加的不受控制的过程。 过度自由基生成和脂质过氧化是动脉粥样硬化、糖尿病、遗传性血色素沉着病、癌症和神经退行性疾病(如阿尔茨海默′病和帕金森′病)等疾病的病因。4-羟基壬烯醛(HNE)是一种在w-6-不饱和脂肪酸氧化过程中释放的高反应性、细胞毒性醛。 除了磷脂和核酸外,HNE能与蛋白质的巯基或组氨酸和赖氨酸基团有效反应,形成稳定的HNE-蛋白质加合物。 通过这种对生物分子的HNE修饰,认为HNE发挥了其细胞毒性效应。 这种多功能分子可能被认为是“第二毒性信使”,它可以传播和增强初始自由基事件。 据信这是氧化应激期间观察到的细胞病理学效应的主要原因。 在许多疾病状态下都检测到了高水平4-HNE,表明该醛在其发病机理中有一定参与。 4-HNE的一些突出的病理生化作用是其刺激纤维发生和炎症。 这表明对几种慢性疾病的发病机理的潜在贡献,其进展由炎症反应支持并以纤维化为特征。 4-HNE能通过干扰细胞周期蛋白和蛋白激酶的活性并抑制凋亡反应来调节细胞增殖,因此在致癌中也可能起作用。
特異性
对4-羟基壬烯醛(4-HNE)具有特异性。
该AB5605抗体识别的HNE部分是独立于物种的生化修饰。 因此,抗4-HNE抗体应具有广泛的物种反应性。
免疫原
4-HNE。
應用
抗4-羟基壬烯酸抗体可检测4-羟基壬烯酸水平&已发表 & 验证可用于 ELISA & WB。
研究子类别
氧化应激
研究类别
神经科学
蛋白质印迹: 对人类阿尔茨海默′病脑裂解物为1:3000。
ELISA:>1:10,000
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
山羊抗血清。 含0.1%叠氮化钠的液体
儲存和穩定性
自收到之日起,在-20° C以未稀释的等分试样可保存 6 个月。 应避免反复冻/融循环。 请勿储存于自除霜冰箱中。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Effects of ?-3 PUFAs supplementation on myocardial function and oxidative stress markers in typical Rett syndrome.
Maffei, S; De Felice, C; Cannarile, P; Leoncini, S; Signorini, C; Pecorelli, A; Montomoli et al.
Mediators of Inflammation null
Neuronal PPARgamma deficiency increases susceptibility to brain damage after cerebral ischemia.
Zhao, X; Strong, R; Zhang, J; Sun, G; Tsien, JZ; Cui, Z; Grotta, JC; Aronowski, J
The Journal of Neuroscience null
Claudio De Felice et al.
Neurobiology of disease, 68, 66-77 (2014-04-29)
Rett syndrome (RTT) is a rare neurodevelopmental disorder affecting almost exclusively females, caused in the overwhelming majority of the cases by loss-of-function mutations in the gene encoding methyl-CpG binding protein 2 (MECP2). High circulating levels of oxidative stress (OS) markers
Redox imbalance and morphological changes in skin fibroblasts in typical Rett syndrome.
Signorini, C; Leoncini, S; De Felice, C; Pecorelli, A; Meloni, I; Ariani, F; Mari et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity null
Bart Cortjens et al.
PloS one, 11(12), e0168779-e0168779 (2016-12-23)
The human pneumovirus respiratory syncytial virus (RSV) is the most common pathogen causing lower respiratory tract disease in young children worldwide. A hallmark of severe human RSV infection is the strong neutrophil recruitment to the airways and lungs. Massive neutrophil