product name
2-丙醇, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
agency
meets USP/NF
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
品質等級
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde)
≤0.10% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤5 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤210 nm
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 245 nm Amax: ≤0.08
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 275 nm Amax: ≤0.03
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
λ: 330-400 nm Amax: ≤0.01
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
準備報告
分析報告
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
相關內容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.