文件
I9030
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.0%, meets USP testing specifications, USP/NF
同義詞:
2-丙醇, 异丙醇, IPA, 仲丙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHOH
CAS號碼:
分子量::
60.10
Beilstein:
635639
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.05
product name
异丙醇, meets USP testing specifications
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.0%
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
雜質
≤0.5% (water)
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
pH值
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
异丙醇(2-丙醇,i-PrOH),一种可再生的仲醇,是水溶性、无色、有甜味的、挥发性的液体。它是石油衍生汽油的潜在替代品。据报道,使用i-PrOH 作为前体制备甲基异丁基酮(MIBK),产率高达 25%。在277-346K的温度范围内,通过重量分析法在i-PrOH中研究了苯甲酸的溶解度。已经用各种方法对其光催化降解进行了检查。本产品是符合 USP(美国药典)测试规范的高质量药典产品。它可以用于研究和试点研究。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Photocatalytic degradation of 2-propanol and phenol using Au loaded MnWO4 nanorod under visible light irradiation.
Chakraborty AK, et al.
Journal of Cluster Science, 23(2), 437-448 (2012)
Photocatalytic degradation of 2-propanol under irradiation of visible light by nanocrystalline titanium (IV) oxide modified with rhodium ion using adsorption method.
Kitano S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 39(6), 627-629 (2010)
Influence of activated carbon in TiO2 and ZnO mediated photo-assisted degradation of 2-propanol in gas-solid regime.
Matos J, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 99(1), 170-180 (2010)
Solubility of benzoic acid in acetone, 2-propanol, acetic acid and cyclohexane: Experimental measurement and thermodynamic modeling.
Long B, et al.
Fluid Phase Equilibria, 297(1), 113-120 (2010)
2-propanol oxidation in a pressurized jet-stirred reactor (JSR) and combustion bomb: experimental and detailed kinetic modeling study.
Togbe C, et al.
Energy and Fuels, 25(2), 676-683 (2011)