重要文件
PMEF-CFL
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® 原代小鼠胚胎成纤维细胞
同義詞:
CF-1 MEF Feeder Cells, CF-1 MEFs, CF-1 PMEFs, CF1 Mouse Feeder Cells, MEF Feeder Cells, CF-1 PMEFs, CF-1 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
運輸包裝
liquid nitrogen
一般說明
EmbryoMax系列PMEF细胞为研究人员提供了ES细胞培养的便捷解决方案,省去了耗时的饲养层细胞分离和制备过程。许多胚胎干细胞培养方案需要使用原代小鼠胚胎成纤维细胞(PMEF)细胞。在这些方案中,ES细胞通常在单层PMEF饲养层细胞上培养。 饲养层细胞在干细胞培养中发挥两个重要作用:它们会向培养基中分泌几种有助于维持其多能性的重要生长因子,并为ES细胞生长提供细胞基质。
原代小鼠胚胎成纤维细胞CF1株未经丝裂霉素C处理,可作为小鼠和人ES/iPS细胞的饲养层。 细胞在第3代提供,可进一步扩增约5-6代,冷冻备用。
铺板MEF饲养层细胞
程序:
1.在解冻PMEF饲养层细胞之前,用明胶溶液包被平板/烧瓶
2.在37°C水浴中快速解冻PMEF小瓶,并转移至15 mL试管中(已含有10 mL温PMEF饲养层细胞培养基)。轻轻倒置试管以进行分散,并以300 xg离心4–5分钟。
3.去除上清液,将细胞团块重悬于温热的PMEF饲养层细胞培养基中。
4.从平板/烧瓶中取出明胶溶液,并按照小鼠ES方案指南表4.1中推荐的密度等分PMEF饲养层细胞悬液。
5.在37°C和5%CO2下孵育PMEF饲养层细胞。使用鼠标ES方案指南中的图4A、B和C作为正确PMEF密度和
外观估计的指南。糊化平板可使用12–14天。
細胞系描述
原代小鼠胚胎成纤维细胞
包裝
5-6x106 ea
外觀
将细胞冷冻保存在单个小瓶中,每小瓶约含5-6 x 106个成纤维细胞,并以每包5小瓶的形式出售,并在第3代时提供。有关PMEF细胞的完整培养和培养基,请参见ES干细胞手册。
儲存和穩定性
接收后,小瓶应在-80°C下储存。如果储存时间超过6个月,则在液氮的气相中储存2年(确保盖紧)。
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
文章
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
小鼠胚胎纖維母細胞 (MEF) 可作為小鼠和人類胚胎幹細胞 (ES cells) 及誘導多能幹細胞 (iPSC) 的哺育層。
條款
幹細胞冷凍保存、冷凍保存幹細胞解凍和培養基製備的規程。
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
相關內容
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.