product name
EmbryoMax® 0.1% 明胶溶液, The EmbryoMax 0.1% Gelatin Solution is available in a 500 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
品質等級
100
200
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
應用
1.如下表所示,将适量的 0.1% 明胶在无菌水中添加到平板的每个孔中:
孔 | _ | 量/孔 |
---|---|---|
96 | 100 μL | |
48 | 300 μL | |
24 | 0.5 mL | |
12 | 1.0 mL | |
6 | 1.5-2.0 mL |
2.在室温下,盖上培养皿盖,将明胶溶液在孔中静置至少 30 分钟。
3.除去明胶溶液并丢弃。
4.立即将细胞加入培养皿中。
注意:添加细胞之前,请勿使培养皿干燥。
外觀
儲存和穩定性
法律資訊
免責聲明
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°C)
Not applicable
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
用于转基因小鼠胚胎培养的小鼠胚胎培养基及经过胚胎培养验证的试剂
條款
幹細胞冷凍保存、冷凍保存幹細胞解凍和培養基製備的規程。
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
生成人類誘導多能幹細胞 (iPSC) 的幹細胞重編方案,包括以病毒和非病毒 RNA 為基礎的方法。
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.