重要文件
PHWP09025
Millipore
MCE膜过滤器,孔径0.3 μm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
同義詞:
MF-Millipore Membrane Filter, 0.3 µm pore size
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
參數
3 L/min-cm2 air flow rate
32 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直徑
90 mm
過濾器直徑
90 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
2%
折射率
n/D 1.51
基質
MF-Millipore
孔徑
0.3 μm pore size
77 % porosity
起泡點
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
應用
  • Bioassays
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3