重要文件
MP0DSYS3B
Millipore
工艺规模支架
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
同義詞:
Process Scale Holders 3 Racks
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
材料
316L stainless steel
silicone seal
描述
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; ITT valves
接頭
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
相容性
for use with Pod Filters
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; ITT valves